Principaux documents
AMBH98C8DF05
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-4-(piperidin-4-yl)phenol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.7
Numéro MDL:
Iupac Name
2-fluoro-4-(piperidin-4-yl)phenol hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14FNO.ClH/c12-10-7-9(1-2-11(10)14)8-3-5-13-6-4-8;/h1-2,7-8,13-14H,3-6H2;1H
Clé InChI
GNIFGKPMCSEILG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2140866-92-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2140866-92-6.html