Principaux documents
AMBH98C8DE11
Ambeed, Inc.
4-Chloro-5-methoxyquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.63
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-5-methoxyquinoline
Inchi Code
1S/C10H8ClNO/c1-13-9-4-2-3-8-10(9)7(11)5-6-12-8/h2-6H,1H3
Clé InChI
MHSPKKXMNJNWHR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1231761-14-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1231761-14-0.html