Principaux documents
AMBH98C8DDC5
Ambeed, Inc.
3-Amino-N,N-dimethyl-propionamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.16
Numéro MDL:
Iupac Name
3-amino-N,N-dimethylpropanamide
Inchi Code
1S/C5H12N2O/c1-7(2)5(8)3-4-6/h3-4,6H2,1-2H3
Clé InChI
JNDIDJUNNCBHTI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1857-18-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements