Documents
AMBH98C8D74B
Ambeed, Inc.
(1-Acetylindolin-5-yl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.02
Numéro MDL:
Iupac Name
1-acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H12BNO3/c1-7(13)12-5-4-8-6-9(11(14)15)2-3-10(8)12/h2-3,6,14-15H,4-5H2,1H3
Clé InChI
IERYXDICIURWMB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/905971-97-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/905971-97-3.html