Key Documents
AMBH9884D75F
Ambeed, Inc.
2,5-Furandicarbonyl Dichloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.99
Numéro MDL:
Iupac Name
furan-2,5-dicarbonyl dichloride
Inchi Code
1S/C6H2Cl2O3/c7-5(9)3-1-2-4(11-3)6(8)10/h1-2H
Clé InChI
PDSULNVJASBMLP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10375-34-5.html
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/10375-34-5.html