AMBH9884BB6C
Ambeed, Inc.
2,5-Bis(allyloxy)terephthalic acid
About This Item
Iupac Name
2,5-bis(allyloxy)terephthalic acid
Inchi Code
1S/C14H14O6/c1-3-5-19-11-7-10(14(17)18)12(20-6-4-2)8-9(11)13(15)16/h3-4,7-8H,1-2,5-6H2,(H,15,16)(H,17,18)
Clé InChI
XQJAVEMHUDLYIT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :