Principaux documents
AMBH9884BB1C
Ambeed, Inc.
3,3-Difluoropyrrolidine-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.61
Numéro MDL:
Iupac Name
3,3-difluoropyrrolidine-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H6ClF2NO2S/c5-11(9,10)8-2-1-4(6,7)3-8/h1-3H2
Clé InChI
ZRSSBSNLKROXSQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1187160-31-1.html
Synonym
3,3-Difluoropyrrolidine-1-sulfonyl chloride