Principaux documents
AMBH97F112A1
Ambeed, Inc.
2-Iodo-3-methoxypyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.02
Numéro MDL:
Iupac Name
2-iodo-3-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H6INO/c1-9-5-3-2-4-8-6(5)7/h2-4H,1H3
Clé InChI
NJFRZBAZMPWJKQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/93560-55-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/93560-55-5.html