AMBH97F073EE
Ambeed, Inc.
4-((1H-Imidazol-1-yl)methyl)benzoic acid
About This Item
Iupac Name
4-(1H-imidazol-1-ylmethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c14-11(15)10-3-1-9(2-4-10)7-13-6-5-12-8-13/h1-6,8H,7H2,(H,14,15)
Clé InChI
PBTHRDAMTTXZFL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :