Principaux documents
AMBH97F07210
Ambeed, Inc.
3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.19
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-propanol
Inchi Code
1S/C10H11F3O/c11-10(12,13)9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-14/h3-6,14H,1-2,7H2
Clé InChI
RDCHJYSYGXHSQF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/180635-74-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :