Principaux documents
AMBH97F0685D
Ambeed, Inc.
1-(Pyridin-3-ylmethyl)piperidin-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.28
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3-pyridinylmethyl)-4-piperidinylamine
Inchi Code
1S/C11H17N3/c12-11-3-6-14(7-4-11)9-10-2-1-5-13-8-10/h1-2,5,8,11H,3-4,6-7,9,12H2
Clé InChI
MSXJQLZTWITCEC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/160357-88-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :