Principaux documents
AMBH97F06117
Ambeed, Inc.
1-(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.07
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(6-bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O/c1-6(13)8-4-11-9-3-2-7(10)5-12(8)9/h2-5H,1H3
Clé InChI
DDVXKYXTMIQMPV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/30493-41-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :