Principaux documents
AMBH97F05B2A
Ambeed, Inc.
5-Bromo-N-cyclopropylpyridin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.08
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-N-cyclopropyl-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C8H9BrN2/c9-6-1-4-8(10-5-6)11-7-2-3-7/h1,4-5,7H,2-3H2,(H,10,11)
Clé InChI
ITKZPCOJFUVIQO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885266-96-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/885266-96-6.html