Principaux documents
AMBH97F05B21
Ambeed, Inc.
2-Methoxy-4,5-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.7
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methoxy-4,5-dimethylbenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H11ClO3S/c1-6-4-8(13-3)9(5-7(6)2)14(10,11)12/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
FQEJULWDCYVGCA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90416-52-7.html
Synonym
2-Methoxy-4,5-dimethylbenzenesulfonyl chloride
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :