Principaux documents
AMBH97F05AA5
Ambeed, Inc.
4-(Bis(4-iodophenyl)amino)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
525.13
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[bis(4-iodophenyl)amino]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C19H13I2NO/c20-15-3-9-18(10-4-15)22(19-11-5-16(21)6-12-19)17-7-1-14(13-23)2-8-17/h1-13H
Clé InChI
HIUBJHKIRVFTOM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/808758-81-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements