Principaux documents
AMBH97F0402A
Ambeed, Inc.
2-Ethyl-2-(((3-(2-methylaziridin-1-yl)propanoyl)oxy)methyl)propane-1,3-diyl bis(3-(2-methylaziridin-1-yl)propanoate)
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
467.61
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2-bis({[3-(2-methyl-1-aziridinyl)propanoyl]oxy}methyl)butyl 3-(2-methyl-1-aziridinyl)propanoate
Inchi Code
1S/C24H41N3O6/c1-5-24(15-31-21(28)6-9-25-12-18(25)2,16-32-22(29)7-10-26-13-19(26)3)17-33-23(30)8-11-27-14-20(27)4/h18-20H,5-17H2,1-4H3
Clé InChI
YKEGOEUSKXVSPN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64265-57-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/64265-57-2.html