Principaux documents
AMBH97F03FF6
Ambeed, Inc.
But-3-ene-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.19
Numéro MDL:
Iupac Name
3-butene-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C4H9NO2S/c1-2-3-4-8(5,6)7/h2H,1,3-4H2,(H2,5,6,7)
Clé InChI
GZZNAQVOJRWEMH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/291514-02-8.html
Synonym
But-3-ene-1-sulfonamide
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/291514-02-8.html