Principaux documents
AMBH97F03F9D
Ambeed, Inc.
2-Methylquinoline-6-sulfonic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.25
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-6-quinolinesulfonic acid
Inchi Code
1S/C10H9NO3S/c1-7-2-3-8-6-9(15(12,13)14)4-5-10(8)11-7/h2-6H,1H3,(H,12,13,14)
Clé InChI
WTVFVAWTGKJRPC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/93805-05-1.html
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/93805-05-1.html