Principaux documents
AMBH97F03F86
Ambeed, Inc.
2-Benzyl-5-bromoisoindoline-1,3-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.15
Numéro MDL:
Iupac Name
2-benzyl-5-bromo-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C15H10BrNO2/c16-11-6-7-12-13(8-11)15(19)17(14(12)18)9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2
Clé InChI
ONOGZPQVJLPGMR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/82104-06-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/82104-06-1.html