Principaux documents
AMBH97BA0CB3
Ambeed, Inc.
(2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.93
Numéro MDL:
Iupac Name
2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H6BF3O3/c9-7(10,11)4-1-2-5(8(13)14)6(12)3-4/h1-3,12-14H
Clé InChI
GYGNUMOLFBSVCL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1072951-50-8.html