Principaux documents
AMBH97BA0BEF
Ambeed, Inc.
Bis(oxiran-2-ylmethyl) cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.29
Numéro MDL:
Iupac Name
bis(oxiran-2-ylmethyl) cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C14H18O6/c15-13(19-7-9-5-17-9)11-3-1-2-4-12(11)14(16)20-8-10-6-18-10/h1-2,9-12H,3-8H2
Clé InChI
KTPIWUHKYIJBCR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
99%150-180
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21544-03-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :