Principaux documents
AMBH97B9F806
Ambeed, Inc.
Dibenzo[b,e][1,4]dioxine-2,3,7,8-tetraamine tetrahydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.1
Numéro MDL:
Iupac Name
dibenzo[b,e][1,4]dioxine-2,3,7,8-tetraamine tetrahydrochloride
Inchi Code
1S/C12H12N4O2.4ClH/c13-5-1-9-10(2-6(5)14)18-12-4-8(16)7(15)3-11(12)17-9;;;;/h1-4H,13-16H2;4*1H
Clé InChI
VKGQOHJLUZFBTJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16435-75-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :