Key Documents
AMBH97B9F1D4
Ambeed, Inc.
2-(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.16
Numéro MDL:
Iupac Name
(4,5-difluoro-2-methoxyphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H7F2NO/c1-13-9-5-8(11)7(10)4-6(9)2-3-12/h4-5H,2H2,1H3
Clé InChI
HNVKOFRTAALTGO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886761-74-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/886761-74-6.html