Principaux documents
AMBH96F109B5
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-chloro-4-iodobenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.52
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 3-chloro-4-iodobenzoate
Inchi Code
1S/C9H8ClIO2/c1-2-13-9(12)6-3-4-8(11)7(10)5-6/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
MOHOSKBBZXBCTR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/874831-02-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :