Principaux documents
AMBH9614FED6
Ambeed, Inc.
N-Benzyl-2-bromo-N-methylacetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.12
Numéro MDL:
Iupac Name
N-benzyl-2-bromo-N-methylacetamide
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-12(10(13)7-11)8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3
Clé InChI
XIBVVIAYYYFAAI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/73391-96-5.html
Synonym
N-Benzyl-2-bromo-N-methylacetamide
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/73391-96-5.html