Key Documents
AMBH9614FC5E
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(6-chloropyrazin-2-yl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.77
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(6-chloro-2-pyrazinyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H19ClN4O2/c1-13(2,3)20-12(19)18-6-4-17(5-7-18)11-9-15-8-10(14)16-11/h8-9H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
XTDKNKUNEVLULA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/426829-52-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/426829-52-9.html