Principaux documents
AMBH9614F60B
Ambeed, Inc.
1-(4-Bromo-2-hydroxy-5-methylphenyl)ethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.07
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-bromo-2-hydroxy-5-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9BrO2/c1-5-3-7(6(2)11)9(12)4-8(5)10/h3-4,12H,1-2H3
Clé InChI
BPQABGQSVOUODJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1020253-81-9.html
Synonym
1-(4-bromo-2-hydroxy-5-methylphenyl)ethan-1-one