Key Documents
AMBH9614F43F
Ambeed, Inc.
4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.62
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chloro-1H,3H-benzo[de]isochromene-1,3-dione
Inchi Code
1S/C12H5ClO3/c13-9-5-4-8-10-6(9)2-1-3-7(10)11(14)16-12(8)15/h1-5H
Clé InChI
UJEUBSWHCGDJQU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
94%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4053-08-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/4053-08-1.html