Principaux documents
AMBH9614F38C
Ambeed, Inc.
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.58
Numéro MDL:
Iupac Name
3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8FN.ClH/c6-4-1-5(7,2-4)3-4;/h1-3,7H2;1H
Clé InChI
XILAEKMSLWYFHT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1826900-79-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1826900-79-1.html