Principaux documents
AMBH9614F2D9
Ambeed, Inc.
Quinoxalin-6-ylmethanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.65
Numéro MDL:
Iupac Name
6-quinoxalinylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9N3.ClH/c10-6-7-1-2-8-9(5-7)12-4-3-11-8;/h1-5H,6,10H2;1H
Clé InChI
XYWLAGJNMFWFPB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1276056-88-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements