Principaux documents
AMBH95E07D4B
Ambeed, Inc.
ETHYL 2-OXO-1-PYRROLIDINEACETATE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
ethyl (2-oxo-1-pyrrolidinyl)acetate
Inchi Code
1S/C8H13NO3/c1-2-12-8(11)6-9-5-3-4-7(9)10/h2-6H2,1H3
Clé InChI
AQZWKPDVWWJWRY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/61516-73-2.html
Synonym
Ethyl 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/61516-73-2.html