Principaux documents
AMBH93E4C8E5
Ambeed, Inc.
4-Chlorophthalonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.58
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chlorophthalonitrile
Inchi Code
1S/C8H3ClN2/c9-8-2-1-6(4-10)7(3-8)5-11/h1-3H
Clé InChI
SZSLISKYJBQHQC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17654-68-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :