Principaux documents
AMBH93E4C61A
Ambeed, Inc.
5-Phenyloxazolidine-2,4-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.16
Numéro MDL:
Iupac Name
5-phenyl-1,3-oxazolidine-2,4-dione
Inchi Code
1S/C9H7NO3/c11-8-7(13-9(12)10-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,11H,(H,10,12)
Clé InChI
OUAQKJFQZWGCIF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5841-63-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5841-63-4.html