Principaux documents
AMBH93E4C1DE
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-(3-aminobenzamido)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.31
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 3-(3-aminobenzamido)benzoate
Inchi Code
1S/C16H16N2O3/c1-2-21-16(20)12-6-4-8-14(10-12)18-15(19)11-5-3-7-13(17)9-11/h3-10H,2,17H2,1H3,(H,18,19)
Clé InChI
FXFOPEYZMWRLAD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1307391-08-7.html
Synonym
Ethyl 3-(3-aminobenzamido)benzoate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :