Principaux documents
AMBH6FD8459B
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.14
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)acetate
Inchi Code
1S/C6H8N2O4/c1-12-4(9)2-3-5(10)8-6(11)7-3/h10H,2H2,1H3,(H2,7,8,11)
Clé InChI
FOJNQYOBFQJNCX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/78212-20-1.html
Synonym
Methyl 2-(2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)acetate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :