Principaux documents
AMBH6FD7F97A
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-amino-3-(4-chlorophenyl)propanoate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.15
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 3-amino-3-(4-chlorophenyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14ClNO2.ClH/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8;/h3-6,10H,2,7,13H2,1H3;1H
Clé InChI
GEFYSNMLNDGKHT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/325803-29-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/325803-29-0.html