Principaux documents
AMBH6FD7F6EC
Ambeed, Inc.
6-Amino-2,3-difluorophenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.11
Numéro MDL:
Iupac Name
6-amino-2,3-difluorophenol
Inchi Code
1S/C6H5F2NO/c7-3-1-2-4(9)6(10)5(3)8/h1-2,10H,9H2
Clé InChI
KRURHZHJEDNBCM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/115551-33-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :