Key Documents
AMBH58176A3E
Ambeed, Inc.
1-(2-Methylthiazol-4-yl)ethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.19
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C6H7NOS/c1-4(8)6-3-9-5(2)7-6/h3H,1-2H3
Clé InChI
UJIGIKQKDDJTJL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23002-78-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/23002-78-0.html