Principaux documents
AMBH5817692D
Ambeed, Inc.
4-Methylnaphthalene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.71
Numéro MDL:
Iupac Name
4-methyl-1-naphthalenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H9ClO2S/c1-8-6-7-11(15(12,13)14)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7H,1H3
Clé InChI
WLEBLSWMOQCGTE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10447-11-7.html
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/10447-11-7.html