Principaux documents
AMBH581768B3
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (4-fluorophenyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.24
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-fluorophenylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H14FNO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-6-4-8(12)5-7-9/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
OJVWNENFSPSLRB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60144-53-8.html