Principaux documents
AMBH581767B0
Ambeed, Inc.
1-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.55
Numéro MDL:
Iupac Name
1-chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H3ClF6/c9-6-2-1-4(7(10,11)12)3-5(6)8(13,14)15/h1-3H
Clé InChI
XIVDTLKMHDHQCB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/327-76-4.html
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :