Key Documents
AMBH580648FB
Ambeed, Inc.
3-Formyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.13
Numéro MDL:
Iupac Name
3-formyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H4F3NO/c10-9(11,12)8-2-6(4-13)1-7(3-8)5-14/h1-3,5H
Clé InChI
MSXKEYLXULZEBC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/569370-39-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/569370-39-4.html