Principaux documents
AMBH580647A1
Ambeed, Inc.
(4'-Cyano-[1,1'-biphenyl]-4-yl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.04
Numéro MDL:
Iupac Name
4'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H10BNO2/c15-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-13(8-6-12)14(16)17/h1-8,16-17H
Clé InChI
JYKQRYHFHIAGJD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/406482-73-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements