Principaux documents
AMBH5806462C
Ambeed, Inc.
ethyl 2-(3-hydroxycyclobutyl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.2
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 2-(3-hydroxycyclobutyl)acetate
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-2-11-8(10)5-6-3-7(9)4-6/h6-7,9H,2-5H2,1H3
Clé InChI
AVEZUPSKZQQURH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1408075-22-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1408075-22-8.html