Principaux documents
AMBH58064426
Ambeed, Inc.
4-Chloro-6-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.58
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-6-methyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H5ClN2O/c1-4-2-6(8)5(3-9)7(11)10-4/h2H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
SAPSRQJMZHFDOW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/582300-58-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements