Principaux documents
AMBH47A9802B
Ambeed, Inc.
2,4,5-Triiodo-1H-imidazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
445.77
Numéro MDL:
Iupac Name
2,4,5-triiodo-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C3HI3N2/c4-1-2(5)8-3(6)7-1/h(H,7,8)
Clé InChI
HIDCNJIBRZBEPN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1746-25-4.html