Principaux documents
AMBH46A96504
Ambeed, Inc.
Isoguanine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.13
Numéro MDL:
Iupac Name
6-amino-1,9-dihydro-2H-purin-2-one
Inchi Code
1S/C5H5N5O/c6-3-2-4(8-1-7-2)10-5(11)9-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
Clé InChI
DRAVOWXCEBXPTN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3373-53-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3373-53-3.html