Principaux documents
AMBH324ABAC0
Ambeed, Inc.
4,6-Dichloro-1,7-naphthyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.04
Numéro MDL:
Iupac Name
4,6-dichloro[1,7]naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H4Cl2N2/c9-6-1-2-11-7-4-12-8(10)3-5(6)7/h1-4H
Clé InChI
KBPWYDLHQXLSEY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1301714-24-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements