Principaux documents
AMBH324AB8FB
Ambeed, Inc.
3-Methoxy-2-naphthaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.21
Numéro MDL:
Iupac Name
3-methoxy-2-naphthaldehyde
Inchi Code
1S/C12H10O2/c1-14-12-7-10-5-3-2-4-9(10)6-11(12)8-13/h2-8H,1H3
Clé InChI
OQDOWNJLYIFTHK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56679-88-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements