Principaux documents
AMBH324A4FD1
Ambeed, Inc.
5-(Pyridin-3-yl)-1H-pyrazol-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.18
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(3-pyridinyl)-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C8H8N4/c9-8-4-7(11-12-8)6-2-1-3-10-5-6/h1-5H,(H3,9,11,12)
Clé InChI
USKHSGIEOVXVFW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/149246-87-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/149246-87-7.html